Learn More
N,N-diéthyléthylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414187 500 g 500g
11404187 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11414187 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19636.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-36-7 | C6H16N2 | 116.208 g/mol
N,N-Diethylethylenediamine was used in the oxidative amidation of hydrogen phosphonate diesters in the synthesis of oligonucleotides. It is also used to develop melanin targeted PET and single-photon emission computed tomography (SPECT) imaging agents for melanoma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N-diéthyléthylènediamine a été utilisée dans l’amidation oxydative des diesters de phosphonate d’hydrogène dans la synthèse des oligonucléotides. Il est également utilisé pour développer des agents d’imagerie par TEP et par tomographie par émission à photon unique (SPECT) ciblés par la mélanine pour le mélanome.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri des oxydants. Protéger contre les charges électrostatiques. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-36-7
Formule moléculaire C6H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 116.208
Numéro MDL MFCD00008176
Clé InChI UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-diethylethylenediamine, 2-diethylamino ethylamine, n,n-diethyl-1,2-ethanediamine, diethylamino ethylamino, n1,n1-diethylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diethylamine, 2-aminoethyldiethylamine, n,n-diethylethanediamine, ethylenediamine, n,n-diethyl, n,n-diethylethane-1,2-diamine
CID PubChem 60993
Nom IUPAC N’,N’-diéthyléthane-1,2-diamine
SMILES CCN(CC)CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Diethylethylenediamine
Point de fusion <-70°C
Densité 0.825
Point d’ébullition 145°C to 147°C
Point d’éclair 30°C (86°F)
Indice de réfraction 1.436
Quantité 500 g
Numéro UN UN2685
Beilstein 605299
Informations sur la solubilité Miscible in water.
Poids de la formule 116.21
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Diethylethylenediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Diethylethylenediamine
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.