Learn More
N,N-diéthylformamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10713924 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10713924 25 mL Flacon en verre 25mL
10174100 100 mL Flacon en verre 100mL
10657364 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10713924 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 181370250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 617-84-5 | C5H11NO | 101.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-84-5
Formule moléculaire C5H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 101.15
Numéro MDL MFCD00003287
Clé InChI SUAKHGWARZSWIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylformamide, formamide, n,n-diethyl, n-formyldiethylamine, diethyl formamide, formyldiethylamine, diethylamid kyseliny mravenci, n,n-diethylcarboxamide, diethylamid kyseliny mravenci czech, diethyl-formamide, formamide, diethyl
CID PubChem 12051
Nom IUPAC N,N-diéthylformamide
SMILES CCN(CC)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Diethylformamide
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9000g/mL
Point d’ébullition 176.0°C to 177.0°C
Point d’éclair 60°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HCON(C2H5)2
Indice de réfraction 1.4330 to 1.4350
Quantité 25 mL
Beilstein 04, 109
Gravité spécifique 0.9
Poids de la formule 101.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide