Learn More
N,N-diéthylformamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11301617
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11301617 100 g 100g
11311617 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11301617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04503.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 617-84-5 | C5H11NO | 101.15 g/mol
N,N-Diethylformamide is used in the synthesis of metal-organic frameworks and Diethyltrifluoromethylamine. It is also used as solvent in the preparation of porous cubic-shaped zinc oxide particles. It is involved in the preparation of quinazoline-2,4(1H,3H)-dione by reacting with o-aminonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N,N-diéthylformamide est utilisé dans la synthèse de structures organométalliques et de diéthyltrifluorométhylamine. Il est également utilisé comme solvant dans la préparation de particules poreuses d’oxyde de zinc de forme cubique. Il participe à la préparation de la quinazoline-2,4(1H,3H)-dione en réagissant avec l’o-aminonitrile.
Solubilité
Miscible à l’acétone, au benzène, à l’alcool et à l’éther.  
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Évitez la chaleur, les flammes et les étincelles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-84-5
Formule moléculaire C5H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 101.15
Numéro MDL MFCD00003287
Clé InChI SUAKHGWARZSWIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylformamide, formamide, n,n-diethyl, n-formyldiethylamine, diethyl formamide, formyldiethylamine, diethylamid kyseliny mravenci, n,n-diethylcarboxamide, diethylamid kyseliny mravenci czech, diethyl-formamide, formamide, diethyl
CID PubChem 12051
Nom IUPAC N,N-diéthylformamide
SMILES CCN(CC)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Diethylformamide
Densité 0.91
Point d’ébullition 178°C
Point d’éclair 65°C (149°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.434
Quantité 100 g
Beilstein 1209392
Informations sur la solubilité Miscible with acetone,benzene,alcohol and ether.
Poids de la formule 101.15
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Diethylformamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Diethylformamide