Learn More
Dichlorhydrate de N,N’-Diéthylhydrazine, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11456006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11456006 5 g 5g
11466006 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11456006 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22317.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7699-31-2 | C4H14Cl2N2 | 161.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7699-31-2
Formule moléculaire C4H14Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 161.07
Numéro MDL MFCD00012523
Clé InChI NMTDWUVFGOBBAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-diethylhydrazine dihydrochloride, n,n'-diethylhydrazine dihydrochloride, unii-x3o3iwe4tg, ccris 8919, hydrazine, 1,2-diethyl-, dihydrochloride, x3o3iwe4tg, 1,2-diethylhydrazine 2hcl, diethylhydrazine dihydrochloride, 1,2-diethyl hydrazine dihydrochloride, 1,2-diethylhydrazine dihydrochlo-ride
CID PubChem 24372
Nom IUPAC dihydrogen 1,2-diethylhydrazine dichloride
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CCNNCC
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Diethylhydrazine dihydrochloride
Point de fusion ∼169°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 3668380
Poids de la formule 159.06
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique