Learn More
N,N-diéthylhydroxylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10626302 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10626302 100 g Flacon en verre 100g
10489020 5 g Flacon en verre 5g
10559250 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10626302 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 114421000
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3710-84-7 | C4H11NO | 89.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3710-84-7
Formule moléculaire C4H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 89.14
Numéro MDL MFCD00002126
Clé InChI FVCOIAYSJZGECG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylhydroxylamine, ethanamine, n-ethyl-n-hydroxy, n-hydroxydiethylamine, n,n-diethylhydroxyamine, hydroxylamine, n,n-diethyl, unii-314i05edvh, ccris 964, hydroxydiethylamine, diethyl hydroxylamine, diethyl hydroxykamine
CID PubChem 19463
Nom IUPAC N,N-diéthylhydroxylamine
SMILES CCN(CC)O
Specifications
Nom chimique ou matériau N, N-Diethylhydroxylamine
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -26°C to 25°C
Densité 0.8670g/mL
Point d’ébullition 125.0°C to 130.0°C
Point d’éclair 45°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)2NOH
Indice de réfraction 1.4190 to 1.4220
Quantité 100 g
Beilstein 04, 536
Fieser 06,187
Gravité spécifique 0.867
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 89.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Diethylhydroxylamine
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.