Learn More
N,N-Diéthylnicotinamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10625152 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10625152 100 g Flacon en verre 100g
10288292 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10625152 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 114471000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 59-26-7 | C10H14N2O | 178.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-26-7
Formule moléculaire C10H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
Numéro MDL MFCD00006386
Clé InChI NCYVXEGFNDZQCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nikethamide, n,n-diethylnicotinamide, nicethamide, corvin, anacardone, anacordone, carbamidal, coramine, corvotone, nicamide
CID PubChem 5497
Nom IUPAC N,N-diéthylpyridine-3-carboxamide
SMILES CCN(CC)C(=O)C1=CN=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Diethylnicotinamide
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 296°C to 300°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5240 to 1.526
Quantité 100 g
Beilstein 22, II, 34
Merck Index 15, 6627
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with methanol,ethanol,acetone,chlorofo,rm,ether
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Diethylnicotinamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.