Learn More
N,N’-diéthylthiourée, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413367 250 g 250g
11403367 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11413367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17143.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 105-55-5 | C5H12N2S | 132.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-55-5
Formule moléculaire C5H12N2S
Poids moléculaire (g/mol) 132.23
Numéro MDL MFCD00004925
Clé InChI FLVIGYVXZHLUHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-diethyl-2-thiourea, n,n'-diethylthiourea, pennzone e, thiourea, n,n'-diethyl, thiate h, n,n'-diethylthiocarbamide, urea, 1,3-diethyl-2-thio, usaf ek-1803, n,n-diethyl-2-thiourea, diethylthiourea
CID PubChem 2735009
ChEBI CHEBI:82448
Nom IUPAC 1,3-diethylthiourea
SMILES CCNC(=S)NCC
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Diethylthiourea
Point de fusion 75°C to 79°C
Densité 1.12
Point d’éclair 186°C (367°F)
Quantité 250 g
Beilstein 773905
Poids de la formule 132.23
Pourcentage de pureté 98%