Learn More
N,N’-diéthylurée, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11361507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11361507 25 g 25g
11351507 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11361507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02079.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 623-76-7 | C5H12N2O | 116.16 g/mol
N,N'-Diethylurea is used for synthesis of caffeine, theophylline, pharma chemicals, textile aids
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N′-Diéthylurée est utilisée pour la synthèse de la caféine, de la théophylline, des produits chimiques pharmaceutiques, des accessoires textiles
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-76-7
Formule moléculaire C5H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00009028
Clé InChI ZWAVGZYKJNOTPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-diethylurea, sym-diethylurea, urea, n,n'-diethyl, urea, 1,3-diethyl, urea, n,n'-diethyl 9ci, sym-n,n'-diethylurea, n-ethyl ethylamino carboxamide, urea,3-diethyl, urea,n'-diethyl, 1,3-diethyl-urea
CID PubChem 12194
Nom IUPAC 1,3-diéthylurée
SMILES CCNC(=O)NCC
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Diethylurea
Point de fusion 109°C to 113°C
Formule linéaire CH3CH2NHCONHCH2CH3
Quantité 25 g
Beilstein 1744741
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 97%