Learn More
N,N-Diisopropylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
N,N-Diisopropylaniline was used for the synthesis of 4-diisopropylamino benzonitrile. It may be used for the synthesis of 6-(4-bromophenyl)-3-methoxy-5-methyl-8-oxabicyclo[3.2.1]octa-3,6-dien-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La N,N-diisopropylaniline a été utilisée pour la synthèse du 4-diisopropylamino benzonitrile. Elle peut être utilisée pour la synthèse 6de -(4-bromophényl)-3-méthoxy-5-méthyl-8-oxabicyclo[3.2.1]octa-3,6-dien-2-one.
Remarques
Sensible à la lumière. Évitez les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Diisopropylaniline |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 0.91 g/mL |
| Point d’ébullition | 95°C to 96°C (11 mmHg) |
| Point d’éclair | 84°C (183°F) |
| Indice de réfraction | 1.519 |
| Quantité | 5 g |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Poids de la formule | 177.29 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- N,N-Diisopropylaniline
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-Diisopropylaniline