Learn More
N,N’-Diisopropylcarbodiimide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11409556 25 g 25g
11424230 10 g 10g
11434230 50 g 50g
11444230 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11409556 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19292.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
N,N’-diisopropylcarbodiimide Alfa Aesar, 99 %, quantité :50 g, point d’ébullition :145°C à 148°C, poids moléculaire :126,203, pourcentage de pureté :99 %, Beilstein :878281, CAS :693-13-0, CHEBI :CHEBI:53092, densité :0,81, informations DOT :Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :I, numéro EINECS :211-743-7
N,N'-Diisopropylcarbodiimide is used as a reagent in synthetic organic chemistry. It serves as a chemical intermediate and as a stabilizer for Sarin (chemical weapon). It is also used in the synthesis of peptide and nucleic acid. Further, it is used as an antineoplastic and involved in the treatment of malignant melanoma and sarcomas. In addition to this, it is used in the synthesis of acid anhydride, aldehyde, ketone and isocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N,N′-Diisopropylcarbodiimide est utilisé comme réactif dans la chimie organique synthétique. Il sert d’intermédiaire chimique et de stabilisateur pour Sarin (arme chimique). Il est également utilisé dans la synthèse des peptides et des acides nucléiques. De plus, il est utilisé comme antinéoplasique et participe au traitement du mélanome et des sarcomes malins. De plus, il est utilisé dans la synthèse de l’anhydride acide, de l’aldéhyde, de la cétone et de l’isocyanate.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le chlorure de méthylène, l’acétonitrile, le dioxane, le diméthylformamide et le tétrahydrofurane.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 693-13-0
Formule moléculaire C7H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 126.203
Numéro MDL MFCD00065689
Clé InChI BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-diisopropylcarbodiimide, diisopropylcarbodiimide, 1,3-diisopropylcarbodiimide, n,n-diisopropylcarbodiimide, carbodiimide, diisopropyl, dipcdi, dic, 2-propanamine, n,n'-methanetetraylbis, diisopropylmethanediimine, n,n'-methanediylidenebis propan-2-amine
CID PubChem 12734
ChEBI CHEBI:53092
Nom IUPAC N,N’-di(propan-2-yl) méthanediimine
SMILES CC(C)N=C=NC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Diisopropylcarbodiimide
Densité 0.81
Point d’ébullition 145°C to 148°C
Point d’éclair 33°C (91°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.433
Quantité 25 g
Numéro UN UN2929
Beilstein 878281
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,methylene chloride,acetonitrile,dioxane,dimethylformamide andtetrahydrofuran.
Poids de la formule 126.2
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N'-Diisopropylcarbodiimide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropylcarbodiimide