Learn More
N,N-Diisopropyléthylamine, +99,5 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422272 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15422272 100 mL 100mL
15402272 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15422272 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 459591000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    101.65€ / 100mL
    Économisez 22.35€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7087-68-5 | C8H19N | 129.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7087-68-5
Formule moléculaire C8H19N
Poids moléculaire (g/mol) 129.24
Clé InChI JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
CID PubChem 81531
Nom IUPAC N-éthyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES CCN(C(C)C)C(C)C
Spezifikation
Nom chimique ou matériau N,N-Diisopropylethylamine
Point de fusion -46.0°C
Densité 0.7560g/mL
Point d’ébullition 127.0°C
Point d’éclair 6°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (GC)
Formule linéaire [(CH3)2CH]2NC2H5
Indice de réfraction 1.4123 to 1.4143
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.756
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3.9g/L (20°C).
Viscosité 0.88 mm2/s (20°C)
Poids de la formule 129.24
Pourcentage de pureté 99.5+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diisopropylethylamine
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Diisopropylethylamine
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.