Learn More
N,N-Diisopropyléthylamine, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10661083 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
50 mL
100 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
25mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10661083 25 mL Flacon en verre 25mL
10508153 50 mL Flacon en verre 50mL
10511882 100 mL Flacon en verre 100mL
11925181 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10661083 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 367840250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7087-68-5 | C8H19N | 129.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7087-68-5
Formule moléculaire C8H19N
Poids moléculaire (g/mol) 129.24
Numéro MDL MFCD00008868
Clé InChI JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
CID PubChem 81531
Nom IUPAC N-éthyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES CCN(C(C)C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Diisopropylethylamine
Note relative au nom 99.5+%
% min. CAS 99.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -46.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7560g/mL
Point d’ébullition 127.0°C
Point d’éclair 6°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)2CH]2NC2H5
Indice de réfraction 1.4123 to 1.4143
Quantité 25 mL
Beilstein 04,IV,511
Fieser 01,371; 04,230; 07,148; 10,151; 12,277; 13,121; 16,176
Merck Index 15,3219
Gravité spécifique 0.756
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3.9g/L (20°C)
Viscosité 0.88 mm2/s (20°C)
Poids de la formule 129.24
Pourcentage de pureté 99.5+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Diisopropylethylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.