Learn More
N,N-diisopropyléthylamine, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10244620 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
10 kg
Conditionnement:
Bidon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10244620 500 g Flacon en verre 500g
10142860 25 g Flacon en verre 25g
10734991 100 g Flacon en verre 100g
12664947 10 kg Bidon en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10244620 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 115225000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00€
    166.65€ / 500g
    Économisez 27.35€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7087-68-5 | C8H19N | 129.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7087-68-5
Formule moléculaire C8H19N
Poids moléculaire (g/mol) 129.24
Numéro MDL MFCD00008868
Clé InChI JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
CID PubChem 81531
Nom IUPAC N-éthyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES CCN(C(C)C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Diisopropylethylamine
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -46.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7560g/mL
Point d’ébullition 127.0°C
Point d’éclair 6°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)2CH]2NC2H5
Indice de réfraction 1.4123 to 1.4143
Quantité 500 g
Beilstein 04,IV,511
Fieser 01,371; 04,230; 07,148; 10,151; 12,277; 13,121; 16,176
Merck Index 15,3219
Gravité spécifique 0.756
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3.9g/L (20°C).
Viscosité 0.88 mm2/s (20°C)
Poids de la formule 129.24
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Diisopropylethylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.