Learn More
N, N-Diisopropyléthylamine, Grade Biotechnologique, 99,5 %, Solstice
Code produit 15645690
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15645690 2 L Flacon en verre 2L
15635690 100 mL Flacon en verre 100mL
15655690 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15645690 Fournisseur Honeywell-Burdick and Jackson Code fournisseur 4962192L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00€
    1217.93€ / 2L
    Économisez 122.07€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Qualité Biotech, 99,5 %
  • Solstice a développé les premiers solvants de haute pureté il y a plus de 50 ans
  • À mesure que de nouvelles applications et techniques émergent, Solstice continue de développer des produits répondant aux exigences les plus exigeantes pour les laboratoires et la production pharmaceutique
  • Nos solutions d’emballage, allant de l’échelle du laboratoire à celle de la production, offrent à nos clients une valeur ajoutée, une efficacité et une sécurité accrue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7087-68-5
Formule moléculaire C8H19N
Poids moléculaire (g/mol) 129.247
Numéro MDL MFCD00008868
Clé InChI JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
CID PubChem 81531
Nom IUPAC N-éthyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES CCN(C(C)C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Diisopropylethylamine
Point de fusion -19,99 °C
Densité 0,742g/mL à 25 °C
Point d’ébullition 128,33 °C
Point d’éclair 12 °C (53,6 °F)
Odeur Fort, comme l’amine
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)2CH]2NC2H5
Quantité 2 L
Numéro UN UN3384
Poids de la formule 129,24g/mol
Pourcentage de pureté 99.50%