Learn More
N,N-diisopropylethylamine (synthèse de peptides), Fisher BioReagents
Code produit 10647823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10647823 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10647823 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP592500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La N,N-diisopropyléthylamine est couramment utilisée dans les réactions de synthèse de peptides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vecteur alpha Diisopropylethylamine
Nom chimique ou matériau N, N-Diisopropylethylamine
CAS 7087-68-5
Point de fusion -46°C
Couleur Jaune
Densité 0.7560g/cm³
Point d’ébullition 127°C
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H19N
Indice de réfraction 1.4113 to 1.4153 (at 25°C)
Quantité 500 mL
Merck Index 15, 3219
Synonyme n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
Clé InChI JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(C(C)C)C(C)C
Nom IUPAC N-éthyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 129.247
CID PubChem 81531
Poids de la formule 129.24
Tension de vapeur 38mmHg at 31°C
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Synthèse de peptides
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Diisopropylethylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.