Learn More
N,N-Diisopropyléthhylamine, TRC
Code produit 30040697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30040697 50 g 50g
30005663 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30040697 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD49334050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7087-68-5
Formule moléculaire C8H19N
Poids moléculaire (g/mol) 129.24
Synonyme Triethylamine, 1,1'-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), N-Ethyl-N-(1-methylethyl)-2-propanamine, 1,1'-Dimethyltriethylamine, Bis(1-methylethyl)ethylamine, DIEA, DIPEA, Diisopropylethylamine, Ethyl-N,N-diisopropylamine, Ethylbis(propan-2-yl)amine, Ethyldiisopropylamine, Huenig's base, Hunig's base, Hunig's reagent, N,N-Bis(1-methylethyl)-N-ethylamine, N,N-Diisopropylethylamine, N-Ethyl-N,N-diisopropylamine, N-Ethyl-N-isopropylpropan-2-amine, N-Ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine, N-Ethyldiisopropylamine, NSC 147491, 1,1'-Dimethyltriethylamine, Bis(1-methylethyl)ethylamine, DIEA, DIPEA, Diisopropylethylamine, Ethyl-N,N-diisopropylamine, Ethyldiisopropylamine, Huenig's base, Hunig's base, Hunig's reagent, N,N-Bis(1-methylethyl)-N-ethylamine, N,N-Diisopropylethylamine, N-Ethyl-N,N-diisopropylamine, N-Ethyl-N-(1-methylethyl)-2-propanamine, N-Ethyl-N-isopropylpropan-2-amine, N-Ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine, N-Ethyldiisopropylamine, NSC 147491
Nom IUPAC N-éthyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES CCN(C(C)C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Diisopropylethylamine
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
Poids de la formule 129.1517
Pourcentage de pureté >95%