Learn More
N,N-Diisopropylformamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352756
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11352756 5 g 5g
11362756 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352756 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08857.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2700-30-3 | C7H15NO | 129.203 g/mol
It is employed as a intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2700-30-3
Formule moléculaire C7H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 129.203
Numéro MDL MFCD00008867
Clé InChI UNBDDZDKBWPHAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-diisopropylformamide, formamide, n,n-bis 1-methylethyl, n-formyldiisopropylamine, diisopropylformamide, n,n-bis 1-methylethyl formamide, nn-di-iso-propylformamide, formamide, n,n-diisopropyl, formamide, bis 1-methylethyl, n,n-bis methylethyl carboxamide, 1y1&nvhy1&1
CID PubChem 75912
Nom IUPAC N,N-di(propan-2-yl)formamide
SMILES CC(C)N(C=O)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Diisopropylformamide
Point de fusion 10°C to 11°C
Densité 0.889
Point d’ébullition 195°C to 196°C
Point d’éclair 75°C (167°F)
Indice de réfraction 1.437
Quantité 5 g
Beilstein 1745406
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 129.2
Pourcentage de pureté 98%