Learn More
N,N-diisopropylformamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Diisopropylformamide |
| CAS | 2700-30-3 |
| Formule moléculaire | C7H15NO |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | N-Formyldiisopropylamine, NSC 404524, N,N-Bis(1-methylethyl)formamide, Diisopropylformamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H15NO/c1-6(2)8(5-9)7(3)4/h5-7H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)N(C=O)C(C)C |
| Nom IUPAC | N,N-di(propan-2-yl)formamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 129.2 |
| Poids de la formule | 129.1154 |