Learn More
N,N-Diméthyl-1,3-propanediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11332206
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11332206 250 mL 250mL
11342206 1000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11332206 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03539.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 109-55-7 | C5H14N2 | 102.181 g/mol
Utile pour le clivage des dérivés du N-alkylphtalimide pour donner des amines primaires, comme alternative à l’hydrazine de méthyle. La DMAPA est également utilisée directement comme durcisseur dans les résines époxy dans l’industrie des plastiques, comme agent de réticulation pour les fibres de cellulose dans l’industrie du papier et comme agent anti-grièche pour le cuir. Elle est utilisée comme intermédiaire dans la production d’agents de liaison, de matériaux échangeurs d’ions, d’agents de floculation (traitement de l’eau), d’agents cosmétiques, d’agents de lavage et de nettoyage (bétaïnes), d’additifs pour l’essence et autres carburants, de fibres et lubrifiants de polyuréthane, de colorants, d’agroproduits chimiques, d’agents utilisés dans les industries photographiques et de textiles.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utile pour le clivage des dérivés du N-alkylphtalimide pour donner des amines primaires, comme alternative à l’hydrazine de méthyle. La DMAPA est également utilisée directement comme durcisseur dans les résines époxy dans l’industrie des plastiques, comme agent de réticulation pour les fibres de cellulose dans l’industrie du papier et comme agent anti-grièche pour le cuir. Elle est utilisée comme intermédiaire dans la production d’agents de liaison, de matériaux échangeurs d’ions, d’agents de floculation (traitement de l’eau), d’agents cosmétiques, d’agents de lavage et de nettoyage (bétaïnes), d’additifs pour l’essence et autres carburants, de fibres et lubrifiants de polyuréthane, de colorants, d’agroproduits chimiques, d’agents utilisés dans les industries photographiques et de textiles.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Stockez à l’écart des agents oxydants et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-55-7
Formule moléculaire C5H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 102.181
Numéro MDL MFCD00008216
Clé InChI IUNMPGNGSSIWFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-dimethylaminopropylamine, 3-dimethylamino propylamine, 3-dimethylamino-1-propylamine, n,n-dimethyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyltrimethylenediamine, 3-aminopropyldimethylamine, n,n-dimethylpropane-1,3-diamine, 3-aminopropyl dimethylamine, dimethylaminopropylamine
CID PubChem 7993
Nom IUPAC N’,N’-diméthylpropane-1,3-diamine
SMILES CN(C)CCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
Point de fusion -70°C
Densité 0.818
Point d’ébullition 126°C to 128°C
Point d’éclair 32°C (89°F)
Odeur Ammonia-like
Formule linéaire (CH3)2N(CH2)3NH2
Indice de réfraction 1.435
Quantité 250 mL
Numéro UN UN2734
Beilstein 605293
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine