Learn More
N,N-Diméthyl-1-dodécylamine N-oxyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322009 5 g 5g
11332009 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322009 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26065.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1643-20-5 | C14H31NO | 229.408 g/mol
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide is used as a foam builder and stabilizer. It is also used in cosmetics, emollients, conditioners, emulsifiers, dishwasher detergents, shampoos, antistatic, wetting, antibacterial and antifungal agents. Further, it is used to solubilize proteins and to study the conformation and molecular interactions of macromolecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N,N-Diméthyl-1-dodécylamine N-oxyde est utilisé comme générateur de mousse et stabilisateur. Il est également utilisé dans les cosmétiques, les émollients, les conditionneurs, les émulsifiants, les détergents pour lave-vaisselle, les shampooings, les agents antistatiques, les agents humides, les agents antibactériens et les agents antifongiques. De plus, il est utilisé pour solubiliser les protéines et étudier la conformation et les interactions moléculaires des macromolécules.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1643-20-5
Formule moléculaire C14H31NO
Poids moléculaire (g/mol) 229.408
Numéro MDL MFCD00002049
Clé InChI SYELZBGXAIXKHU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lauramine oxide, lauryldimethylamine oxide, dodecyldimethylamine oxide, lauryldimethylamine n-oxide, ldao, ammonyx ao, ammonyx lo, empigen ob, aromox dmcd, conco xal
CID PubChem 15433
Nom IUPAC oxyde de N,N-diméthyldodécan-1-amine
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
Point de fusion 120°C to 123°C
Densité 0.996
Quantité 5 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 1769927
Sensibilité Very Hygroscopic
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 229.4
Pourcentage de pureté 95%