Learn More
N,N-diméthyl-2,4-dinitroaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-dimethyl-2,4-dinitroaniline |
| CAS | 1670-17-3 |
| Formule moléculaire | C8H9N3O4 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9N3O4/c1-9(2)7-4-3-6(10(12)13)5-8(7)11(14)15/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | N,N-diméthyl-2,4-dinitroaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 211.17 |
| Poids de la formule | 211.0593 |