Learn More
N,N-diméthyl-2-(tert-butyldiméthylsilanyl)imidazole-1-sulfonamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethyl-2-(tert-butyldimethylsilanyl)imidazole-1-sulfonamide |
| CAS | 129378-52-5 |
| Formule moléculaire | C15 H24 N4 O6 S2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 1-Dimethylsulfamoyl-2-(tert-butyldimethylsilyl)imidazole, 2-(tert-Butyldimethylsilanyl)imidazole-1-sulfonic acid dimethylamide, 2-[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]-N,N-dimethyl-1H-imidazole-1-sulfonamide, 2-tert-Butyldimethylsilyl-N,N-dimethyl-1H-imidazole-1-sulfonamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H24N4O6S2/c1-6-11-10(7(2)20)14(21)19(11)12(15(22)23)13(6)26-9-3-8(17-5-9)4-18-27(16,24)25/h6-11,17-18,20H,3-5H2,1-2H3,(H,22,23)(H2,16,24,25)/t6-,7-,8+,9?,10-,11+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](O)[C@@H]1[C@@H]2[C@@H](C)C(=C(N2C1=O)C(=O)O)SC3CN[C@H](CNS(=O)(=O)N)C3 |
| Nom IUPAC | Ácido (4R,5R,6S)-6-[(1R)-1-hidroxietil]-4-metil-7-oxo-3-[(5S)-5-[(sulfamoilamino)metil]pirrolidin-3-il]sulfanil-1-azabiciclo[3.2.0]hept-2-eno-2-carboxílico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 420.504 |
| Poids de la formule | 420.114 |