Learn More
N,N'-Diméthyl-3,3'-dithiodipropionamide-d6, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N'-Dimethyl-3,3'-dithiodipropionamide-d6 |
| CAS | 2374866-79-0 |
| Formule moléculaire | C8H10D6N2O2S2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 3,3'-Dithiobis[N-(methyl-d3)propanamide] |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H16N2O2S2/c1-9-7(11)3-5-13-14-6-4-8(12)10-2/h3-6H2,1-2H3,(H,9,11)(H,10,12)/i1D3,2D3 |
| SMILES | O=C(CCSSCCC(NC([2H])([2H])[2H])=O)NC([2H])([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | 3,3'-disulfanediylbis(N-(méthyl-d3)propanamide) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 242.39 |
| Poids de la formule | 242.1 |