Learn More
N,N’-Dimethyl-3,3’-dithiopropionamide, TRC
Code produit 30383879
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30383879 50 g
30380059 100 g
30380454 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30383879 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD47270550G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 999-72-4
Formule moléculaire C8 H16 N2 O2 S2
Poids moléculaire (g/mol) 236.35
Synonyme 3,3'-Dithiobis[N-methyl-propanamide, 3,3'-Dithiobis[N-methyl-propionamide, N,N'-Dimethyl-3,3'-dithiodipropionamide
Nom IUPAC N-methyl-3-[[3-(methylamino)-3-oxopropyl]disulfanyl]propanamide
SMILES CNC(=O)CCSSCCC(=O)NC
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Dimethyl-3,3'-dithiopropionamide
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C8H16N2O2S2/c1-9-7(11)3-5-13-14-6-4-8(12)10-2/h3-6H2,1-2H3,(H,9,11)(H,10,12)
Poids de la formule 236.0653