Learn More
N,N-Diméthyl-4-nitroaniline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11360024
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11360024 5 g 5g
11370024 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11360024 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00404.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 100-23-2 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
It is an aromatic intermediate and in the experimental and theoretical study of the structure of N,N-dimethyl-4-nitroaniline derivatives as model compounds for non-linear optical organic materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire aromatique et dans l’étude expérimentale et théorique de la structure des dérivés N,N-diméthyl-4nitroaniline en tant que composés modèles pour les matériaux organiques optiques non linéaires.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane. Insoluble dans l’eau. Solubilité dans du méthanol chaud (pratiquement transparent).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-23-2
Formule moléculaire C8H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00014712
Clé InChI QJAIOCKFIORVFU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitro-n,n-dimethylaniline, benzenamine, n,n-dimethyl-4-nitro, 4-nitrodimethylaniline, p-nitro-n,n-dimethylaniline, p-nitrodimethylaniline, 1-dimethylamino-4-nitrobenzene, 4-dimethylamino nitrobenzene, p-dimethylamino nitrobenzene, n,n-dimethyl-p-nitroaniline, aniline, n,n-dimethyl-p-nitro
CID PubChem 7491
Nom IUPAC N,N-diméthyl-4-nitroaniline
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethyl-4-nitroaniline
Point de fusion 163°C to 166°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 638087
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane. Insoluble in water. Solubility in hot methanol (almost transparency).
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté ≥98%