Learn More
N,N-Diméthyl-4-nitroaniline, TRC
Code produit 30386628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30386628 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30386628 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD47480010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethyl-4-nitroaniline
CAS 100-23-2
Formule moléculaire C8 H10 N2 O2
Quantité 10 g
Synonyme Benzenamine, N,N-dimethyl-4-nitro-, Aniline, N,N-dimethyl-p-nitro- (8CI), N,N-Dimethyl-4-nitrobenzenamine, 1-(Dimethylamino)-4-nitrobenzene, 4-(Dimethylamino)nitrobenzene, 4-Nitro-N,N-dimethylaniline, 4-Nitrodimethylaniline, N,N-Dimethyl-4-nitroaniline, N,N-Dimethyl-p-nitroaniline, NSC 9815, p-(Dimethylamino)nitrobenzene, p-Nitro-N,N-dimethylaniline, p-Nitrodimethylaniline
Formule InChI InChI=1S/C8H10N2O2/c1-9(2)7-3-5-8(6-4-7)10(11)12/h3-6H,1-2H3
SMILES CN(C)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC N,N-diméthyl-4-nitroaniline
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Poids de la formule 166.0742