Learn More
N,N-Diméthyl-4-nitrosoaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline |
| Point de fusion | 84°C to 87°C |
| Densité | 1.15 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN1369 |
| Beilstein | 607293 |
| Merck Index | 14,6638 |
| Poids de la formule | 150.18 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
- N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- MIXTURE LIST-Contain: p-Nitrosodimethylaniline