Learn More
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline 99%, ACROS Organics™
Code produit 10476720 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10476720 25 g Flacon en verre 25g
10345750 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10476720 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 116490250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 138-89-6
Formule moléculaire C8H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 150.181
Numéro MDL MFCD00002063
Clé InChI CMEWLCATCRTSGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ndma, accelerine, p-nitroso-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-nitrosoaniline, 4-nitroso-n,n-dimethylaniline, 4-nitrosodimethylaniline, p-nitrosodimethylanilide, paranitrosodimethylanilide, 4-dimethylamino nitrosobenzene, benzenamine, n,n-dimethyl-4-nitroso
CID PubChem 8749
ChEBI CHEBI:59990
Nom IUPAC N,N-dimethyl-4-nitrosoaniline
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethyl-4-nitrosoaniline
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 83°C to 86°C
Couleur Green
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ONC6H4N(CH3)2
Quantité 25 g
Beilstein 12, 677
Fieser 01,746
Merck Index 15, 6725
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Crystalline Powder