Learn More
N,N-diméthyl-d6-acétamide, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethylacetamide-D6 (N,N-dimethyl-D6) |
| CAS | 31591-08-9 |
| Formule moléculaire | C4 D6 H3 N O |
| Quantité | 0.5 g |
| Synonyme | Acetamide, N,N-di(methyl-d3)- (8 CI, 9 CI, ACI), N,N-Di(methyl-d3)acetamide (ACI), N,N-Dimethylacetamide-D6 (N,N-dimethyl-D6), N,N-Dimethylacetamide-d6 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3/i2D3,3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N(C(=O)C)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | N,N-bis(trideutérométhyl)acétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 93.157 |
| Poids de la formule | 93.106 g/mol |
| Afficher plus |