Learn More
N,N-diméthyl-d6-formamide, CDN
Code produit 30320713
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
1 g
Conditionnement:
0.50g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30320713 1 g 1g
30320825 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30320713 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND08901G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide-D6 (N,N-dimethyl-D6)
CAS 185990-36-7
Formule moléculaire C3 D6 H N O
Quantité 1 g
Synonyme Formamide, N,N-di(methyl-d3)- (9 CI), DMF-d6, N,N-Di(methyl-d3)formamide, N,N-Dimethyl-d6-formamide
Formule InChI InChI=1 S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])N(C=O)C([2 H])([2 H])[2 H]
Nom IUPAC N,N-bis(trideutérométhyl)formamide
Poids moléculaire (g/mol) 79.1308
Poids de la formule 79.0904 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atom % D, min 98% Chemical Purity