Learn More
N,N-diméthyl-d6-glycine HCl, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethyl-d6-glycine hydrochloride |
| CAS | 347840-03-3 |
| Formule moléculaire | C4 2H6 H3 N O2 . Cl H |
| Quantité | 0.1 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1 H/i1D3,2D3; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(CC(=O)O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | ácido 2-[bis(trideuteriometil)amino]acético;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 145.62 |
| Poids de la formule | 145.0777 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |