Learn More
N,N-Dimethyl-d6-glycine Hydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethyl-d6-glycine hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1H/i1D3,2D3; |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de la formule | 145.0777 |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |