Learn More
N,N-diméthyl-indole-3-acétamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethyl-indole-3-acetamide |
| CAS | 91566-04-0 |
| Formule moléculaire | C12 H14 N2 O |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H14N2O/c1-14(2)12(15)7-9-8-13-11-6-4-3-5-10(9)11/h3-6,8,13H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12 |
| Nom IUPAC | 2-(1H-indol-3-yl)-N,N-diméthylacétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 202.25 |
| Poids de la formule | 202.1106 |