Learn More
N,N-diméthyl-m-toluidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490933
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490933 25 g 25g
11480933 5 g 5g
11400943 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490933 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13326.14
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 121-72-2 | C9H13N | 135.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-72-2
Formule moléculaire C9H13N
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
Numéro MDL MFCD00008305
Clé InChI CWOMTHDOJCARBY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyl-m-toluidine, benzenamine, n,n,3-trimethyl, dimethyl-m-toluidine, m-methyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-m-methylaniline, m,n,n-trimethylaniline, n,n-dimethyl-3-methylaniline, dimetil-m-toluidina, n,n,3-trimethylbenzenamine, benzene, 1-dimethylamino-3-methyl
CID PubChem 8488
Nom IUPAC N,N,3-triméthylaniline
SMILES CN(C)C1=CC=CC(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethyl-m-toluidine
Point de fusion -15°C
Densité 0.932
Point d’ébullition 212°C to 215°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Indice de réfraction 1.55
Quantité 25 g
Numéro UN UN1708
Beilstein 1422766
Poids de la formule 135.21
Pourcentage de pureté 98%