Learn More
Iodure de (N,N-Diméthyl)méthylèneammonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482118 10 g 10g
11492118 50 g 50g
11402128 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482118 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15146.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 33797-51-2 | C3H8IN | 185.008 g/mol
(N,N-Dimethyl)methyleneammonium iodide is a useful reagent for many synthetic applications like aminomethylation. It is also essential for the conversion of ketones to α, β-unsaturated enones. It is utilized to prepare derivatives of the type RCH2N(CH3)2. It is extensively used in medicines like painkillers and sedatives- Tramadol hydrochloride intermediate viz. 2-dimethylamine methylcyclohexanone. It is also employed in reactive dyes, synthesized spices. It plays an essential role in Mannich reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodure de (N,N-Diméthyl)méthylèneammonium est un réactif utile pour de nombreuses applications synthétiques comme l’aminométhylation. Il est également essentiel pour la conversion des cétones en α, β-enones non saturées. Il est utilisé pour préparer des dérivés de type RCH2 N(CH3 )2. Il est largement utilisé dans les médicaments tels que les analgésiques et les sédatifs – chlorhydrate de Tramadol intermédiaire viz. 2-diméthylamine méthylcyclohexanone. Il est également utilisé dans les colorants réactifs et les épices synthétisées. Il joue un rôle essentiel dans les réactions de Mannich.
Solubilité
Soluble dans le diméthylformamide. Partiellement soluble dans l’acétonitrile, le tétrahydrofurane et le dichlorométhane.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33797-51-2
Formule moléculaire C3H8IN
Poids moléculaire (g/mol) 185.008
Numéro MDL MFCD00011810
Clé InChI VVDUZZGYBOWDSQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme eschenmoser's salt, n,n-dimethylmethyleneiminium iodide, n-methyl-n-methylenemethanaminium iodide, dimethyl methylidene azanium iodide, n,n-dimethyl methyleneammonium iodide, dimethyl methylene ammonium iodide, methanaminium, n-methyl-n-methylene-, iodide, eschenmoser inverted exclamation mark s salt, eschenmoser salt, dimethyl methylene ammounium iodide
CID PubChem 2724133
Nom IUPAC Diméthyl(méthylidène)azanium ; iodure
SMILES C[N+](=C)C.[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau (N,N-Dimethyl)methyleneammonium iodide
Point de fusion ∼240°C (decomposition)
Quantité 10 g
Beilstein 3594966
Sensibilité Light and moisture sensitive
Merck Index 14,3251
Informations sur la solubilité Soluble in dimethylformamide. Partially soluble in acetonitrile,tetrahydrofuran and dichloromethane.
Poids de la formule 185.01
Pourcentage de pureté 97%