Learn More
N,N-Diméthyl-n-octylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474234
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474234 250 g 250g
11454234 10 g 10g
11464234 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474234 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12546.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7378-99-6 | C10H23N | 157.30 g/mol
N,N-Dimethyl-n-octylamine is used as ion-pairing agent in the quantitative estimation of thiazinamium methylsulphate in a pharmaceutical preparation by HPLC. It acts as a counterion in mobile phase for separation of tetracycline, tetracycline analogs and their potential impurities by reversed-phase ion-pair chromatography. Further, it is used in the study of chiral separations by complexation with proteins in capillary zone electrophoresis. In addition to this, it is used as a mobile phase in direct resolution and quantitation of (R)- and (S)-disopyramide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N-Diméthyl-n-octylamine est utilisée comme agent d’appariement d’ions dans l’estimation quantitative du méthylsulfate de thiazinamium dans une préparation pharmaceutique par HPLC. Il agit comme un contre-ion en phase mobile pour la séparation de la tétracycline, des analogues de tétracycline et de leurs impuretés potentielles par chromatographie en paires d’ions en phase inverse. De plus, il est utilisé dans l’étude des séparations chirales par complexation avec des protéines dans l’électrophorèse en zone capillaire. En outre, il est utilisé comme phase mobile dans la résolution directe et la quantification de (R)- et (S)-disopyramide
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et le cuivre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7378-99-6
Formule moléculaire C10H23N
Poids moléculaire (g/mol) 157.30
Numéro MDL MFCD00009558
Clé InChI UQKAOOAFEFCDGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyloctylamine, n,n-dimethyl-n-octylamine, dimethyloctylamine, octyldimethylamine, dimethyl octyl amine, n-octyldimethylamine, dimethyl-n-octylamine, 1-octanamine, n,n-dimethyl, octylamine, n,n-dimethyl, unii-20n7h7x4sd
CID PubChem 16224
Nom IUPAC N,N-diméthyloctan-1-amine
SMILES CCCCCCCCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethyl-n-octylamine
Point de fusion -57°C
Densité 0.765
Point d’ébullition 195°C
Point d’éclair 65°C (149°F)
Indice de réfraction 1.4243
Quantité 250 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1698081
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 157.3
Pourcentage de pureté 95%