Learn More
N,N-Dimethyl-p-nitroaniline, 99%, Thermo Scientific™
Code produit 10770672 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10770672 25 g Flacon en verre 25g
10202772 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10770672 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 408410250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-23-2
Formule moléculaire C8H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00014712
Clé InChI QJAIOCKFIORVFU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitro-n,n-dimethylaniline, benzenamine, n,n-dimethyl-4-nitro, 4-nitrodimethylaniline, p-nitro-n,n-dimethylaniline, p-nitrodimethylaniline, 1-dimethylamino-4-nitrobenzene, 4-dimethylamino nitrobenzene, p-dimethylamino nitrobenzene, n,n-dimethyl-p-nitroaniline, aniline, n,n-dimethyl-p-nitro
CID PubChem 7491
Nom IUPAC N,N-dimethyl-4-nitroaniline
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethyl-p-nitroaniline
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 162°C to 166°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2NC6H4NO2
Quantité 25 g
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Amorphous Powder