Learn More
N,N-Diméthyl-p-phénylènediamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488526 250 g 250g
11478526 50 g 50g
11468526 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488526 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15962.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99-98-9 | C8H12N2 | 136.20 g/mol
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine is a redox indicator. Readily forms stable, red radical cation, involved in a variety of redox reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N-Diméthyl-p-phénylènediamine est un indicateur redox. Forme facilement un cation radicalaire rouge stable, impliqué dans une variété de réactions redox.
Solubilité
Soluble dans l’eau (11 g/l à 20 °C), l’éther diéthylique, l’éther de pétrole, l’alcool et le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à la lumière et à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-98-9
Formule moléculaire C8H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 136.20
Numéro MDL MFCD00007860
Clé InChI BZORFPDSXLZWJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyl-p-phenylenediamine, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine, p-aminodimethylaniline, dmpd, 4-dimethylamino aniline, dimethyl-p-phenylenediamine, p-amino-n,n-dimethylaniline, 4-amino-n,n-dimethylaniline, p-dimethylamino aniline
CID PubChem 7472
ChEBI CHEBI:15783
Nom IUPAC 4-N,4-N-diméthylbenzène-1,4-diamine
SMILES CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
Point de fusion 34°C to 38°C
Densité 1.09
Point d’ébullition 262°C
Point d’éclair 130°C (266°F)
Quantité 250 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 508105
Merck Index 14,3254
Informations sur la solubilité Soluble in Water (11g/L at20°C),diethyl ether,petroleum ether,alcohol and chloroform.
Poids de la formule 136.2
Pourcentage de pureté 96%