Learn More
Oxalate de N,N-Diméthyl-p-phénylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10501814 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10501814 100 g Flacon en verre 100g
10229343 5 g Flacon en verre 5g
10381251 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10501814 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 408491000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 62778-12-5 | 0·5 C2H2O4 | 362.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62778-12-5
Formule moléculaire 0·5 C2H2O4
Poids moléculaire (g/mol) 362.42
Numéro MDL MFCD00036387
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethyl-p-phenylenediamine oxalate
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 200.0°C
Couleur Beige à marron ou gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Poids de la formule 362.42
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre et morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.