Learn More
Sulphate de N,N-Diméthyl-p-phénylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate salt is used to investigate the role of H2S in cardioprotection induced by ischemic preconditioning in rat heart, in spectrophotometric determination of gold(III) in gold-pharmaceuticals such as sodium aurothimaleate and auranofin, to investigate colonic tissue H2S production using the acetate trapping assay system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le sel de sulfate de N,N-Diméthyl-p-phénylènediamine est utilisé pour étudier le rôle du H2S dans la cardioprotection induite par le préconditionnement ischémique dans le cœur de rat, dans la détermination spectrophotométrique de l’or(III) dans les produits pharmaceutiques auriculaires tels que l’aurothimaléate de sodium et l’auranofin, afin d’étudier la production de H2S dans les tissus coloniques à l’aide du système de piégeage d’acétate.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Stocker dans l‘obscurité. Incompatible avec les agents oxydants et la lumière.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate |
| Point de fusion | 200°C to 205°C (decomposition) |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Beilstein | 4612278 |
| Sensibilité | Hygroscopic; Light sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 234.28 |
| Pourcentage de pureté | 98% |