Learn More
N,N-Diméthyle-p-toluidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424034
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424034 2500 g 2500g
11404034 100 g 100g
11414034 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424034 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11988.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.80€
    450.65€ / 2500g
    Économisez 100.15€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 99-97-8 | C9H13N | 135.21 g/mol
N,N-Dimethyl-p-toluidine is used as a polymerization catalyst for polyesters, acrylate and epoxy resins. It is also used as a hardener for dental cements and in adhesives. It serves as an intermediate for photographic chemicals, in industrial glues, in artificial fingernail preparations, colorants, pharmaceuticals. It reacts with vinyl ether in the presence of copper(II) chloride gives tetrahydroquinolines. Further, it is used to accelerate polymerization of ethyl methacrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N-Diméthyl-p-toluidine est utilisée comme catalyseur de polymérisation pour les polyesters, les résines d’acrylate et d’époxy. On l’utilise également comme durcisseur pour les ciments dentaires et les adhésifs. Elle fait office d’intermédiaire pour les produits chimiques photographiques, les colles industrielles, les préparations d’ongles artificiels, les colorants et les produits pharmaceutiques. Elle réagit avec l’éther vinylique en présence de chlorure de cuivre(II) et fournit des tétrahydroquinolines. De plus, elle est utilisée pour accélérer la polymérisation du méthacrylate d’éthyle.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, de l’éther et du chloroforme. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-97-8
Formule moléculaire C9H13N
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
Numéro MDL MFCD00008316
Clé InChI GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyl-p-toluidine, dimethyl-p-toluidine, benzenamine, n,n,4-trimethyl, n,n-dimethyl-4-methylaniline, n,n-dimethyl-para-toluidine, 4,n,n-trimethylaniline, dimethyl-4-toluidine, p-dimethylamino toluene, n,n-dimethyl-p-tolylamine, n,n,4-trimethylbenzenamine
CID PubChem 7471
Nom IUPAC N,N,4-triméthylaniline
SMILES CN(C)C1=CC=C(C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethyl-p-toluidine
Point de fusion -25°C
Densité 0.937
Point d’ébullition 210°C to 211°C
Point d’éclair 83°C (181°F)
Indice de réfraction 1.546
Quantité 2500 g
Numéro UN 1708
Beilstein 774409
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ether and chloroform. Immiscible with water.
Poids de la formule 135.21
Pourcentage de pureté 99%