Learn More
N,N-diméthylacétamide, 99,5 %, pour l’analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10418823 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10418823 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10418823 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 390800010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.60€
    77.80€ / 1L
    Économisez 6.80€
    8% de réduction
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylacetamide
Point de fusion -20.0°C
Note relative au nom For analysis
CAS 127-19-5
% min. CAS 99.5
Acidité 0.0005 meq/g max.
% max. CAS 100.0
Densité 0.9370g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair 70°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4370 to 1.4390
Résidus après évaporation 0.0005% max.
Plage de pourcentage du dosage 99.5+%
Gravité spécifique 0.937
Formule moléculaire C4H9NO
Formule linéaire CH3CON(CH3)2
Numéro MDL MFCD00008686
Viscosité 1.02 mPa.s (20°C)
Eau 0.05% max. (K.F.)
Merck Index 15, 3248
Synonyme dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
Point d’ébullition 164.0°C to 166.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, diethyl ether, benzene,, chloroform, ethanol and toluene
Clé InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(C)=O
Nom IUPAC N,N-diméthylacétamide
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
CID PubChem 31374
ChEBI CHEBI:84254
Poids de la formule 87.12
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Analytique
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Dimethylacetamide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl acetamide