Learn More
N,N-diméthylacétamide, + de 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10154440 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Tambour métallique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10154440 1 l Flacon en verre 1L
10256190 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10047352 5 L Récipient en plastique 5L
10502334 25 L Tambour métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10154440 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 181070010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.00€
    50.65€ / 1L
    Économisez 10.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-19-5
Formule moléculaire C4H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
Numéro MDL MFCD00008686
Clé InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diméthylacétamide, acétamide, n,n-diméthyle, diméthylamideacétique, acétamide de n,n-diméthyle, acétate de diméthylamide, n,n-diméthyléthanamide, diméthylacétone amide, acétyldiméthylamine, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
CID PubChem 31374
ChEBI CHEBI : 84254
Nom IUPAC N,N-diméthylacétamide
SMILES CN(C)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-diméthylacétamide
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Densité 0.9370 g/ml
Quantité 1 l
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4370 à 1.4390 (20°C, 589 nm)
Résidus après évaporation 0.01 % max.
Plage de pourcentage du dosage + de 99 %
Formule linéaire CH3CON(CH3)2
Tension de vapeur Tension de vapeur : 1.7 mbar à 25°C
Eau 0.1 % max.
Beilstein 04, 59
Fieser 01,270 ; 02,144 ; 04,165
Merck Index 15, 3248
Poids de la formule 87.12
Pourcentage de pureté ≥ 99.0 %
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylacetamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylacetamide