Learn More
N,N-diméthylacétamide, + de 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10502334 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 l
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Tambour métallique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10502334 25 L Tambour métallique 25L
10154440 1 l Flacon en verre 1L
10256190 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10047352 5 L Récipient en plastique 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10502334 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 181070250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-19-5
Formule moléculaire C4H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
Numéro MDL MFCD00008686
Clé InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
CID PubChem 31374
ChEBI CHEBI:84254
Nom IUPAC N,N-diméthylacétamide
SMILES CN(C)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylacetamide
Point de fusion -20.0°C
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Densité 0.9370g/mL
Quantité 25 L
Point d’éclair 70°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Tambour métallique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4370 to 1.4390
Résidus après évaporation 0.01% max.
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Gravité spécifique 0.937
Formule linéaire CH3CON(CH3)2
Tension de vapeur Vapor Pressure: 1.7mbar at 25°C
Viscosité 1.02 mPa.s (20°C)
Eau 0.1% max.
Beilstein 04, 59
Fieser 01,270; 02,144; 04,165
Merck Index 15, 3248
Point d’ébullition 164.0°C to 166.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, diethyl ether, benzene,, chloroform, ethanol and toluene
Poids de la formule 87.12
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur