Learn More
N,N-diméthylacétamide, >99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11496692 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496692 500 mL -
11486692 250 mL -
11406702 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496692 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215092890
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 127-19-5
Formule moléculaire C4H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
Numéro MDL MFCD00008686
Clé InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
CID PubChem 31374
ChEBI CHEBI:84254
Nom IUPAC N,N-diméthylacétamide
SMILES CN(C)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylacetamide
Couleur Incolore
Densité 0,94 g/cm3 à 20 °C
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage >99%
Poids de la formule 87.12