Learn More
N,N-Diméthylacétate, 99 %, Grade réactif, Solstice
Code produit 15637790 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
20 L
Conditionnement:
Boîte en acier inoxydable
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
20L
500mL
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15637790 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15657790 500 mL Flacon en verre 500mL
15627790 1 L Flacon en verre 1L
15667790 6 x 500 mL Flacon en verre 6 pièces
15647790 20 L Boîte en acier inoxydable 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15637790 Fournisseur Fluka Code fournisseur D1375102.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    104.35€ / 2.5L
    Économisez 22.65€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-02-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 127-19-5
Formule moléculaire C4H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
Numéro MDL MFCD00008686
Clé InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
CID PubChem 31374
ChEBI CHEBI:84254
Nom IUPAC N,N-diméthylacétamide
SMILES CN(C)C(C)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylacetamide
pH 4 (à 200,00g/L 20 °C)
Point de fusion -20 °C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0,937 g/mL à 25 °C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 11,5 % (160 °F), 1,8 % (100 °F)
Point d’éclair 70 °C (158 °F)
Température d’allumage 914 °F
Odeur Semblable à l’amine
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Formule linéaire CH3CON(CH3)2
Tension de vapeur 4mmHg (38 °C), 2 mmHg (25 °C)
Beilstein 1737614
Point d’ébullition 164 °C à 166 °C (1013 hPa)
Informations sur la solubilité Entièrement miscible dans l’eau
Poids de la formule 87,12g/mol
Pourcentage de pureté 0.99
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Dimethylacetamide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H312+H332-Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.