Learn More
N,N-diméthylacétamide, ≥99 %, qualité spectrophotométrique, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Código de producto. 15611460
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
1 L
2 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tamaño de la unidad:
1L
2L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Conditionnement Tamaño de la unidad
15611460 2 L Flacon en verre 2L
15601460 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15611460 Proveedor Honeywell Riedel-de Haën N.º de proveedor 1548062L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Qualité spectrophotométrique, ≥99 %
  • Les solvants de qualité spectrophotométrique sont des solvants de haute pureté fabriqués spécialement pour les applications utilisant des spectrophotomètres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 127-19-5
Formule moléculaire C4H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
Numéro MDL MFCD00008686
Clé InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
CID PubChem 31374
ChEBI CHEBI:84254
Nom IUPAC N,N-dimethylacetamide
SMILES CN(C)C(C)=O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylacetamide
Point de fusion -20°C
Densité 0.937g/mL at 25°C
Quantité 2 L
Limite d’explosion 1.8% (100°F), 11.5% (160°F)
Point d’éclair 70°C (158°F)
Température d’allumage 914°F
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.437
Formule linéaire CH3CON(CH3)2
Tension de vapeur 4mmHg (38°C), 2mmHg (25°C)
Beilstein 1737614
Point d’ébullition 164°C to 166°C
Poids de la formule 87.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Spectrophotométrique
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.