Learn More
N,N-Diméthylacétamide, BAKER ANALYSED™, J.T. Baker™
Code produit 15578654 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15578654 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15578654 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 9755.1000
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Pour la chromatographie en phase gazeuse Headspace
Spécification
CAS 127-19-5
Acidité max. 0,0005 mEq/g
Quantité 1 L
Résidus après évaporation max. 0,0005 %
Plage de pourcentage du dosage min. 99,9 %
Formule moléculaire C4H9NO
Numéro MDL MFCD00008686
Numéro UN 2810
Eau max. 0,05 %
Synonyme Acetic acid dimethylamide , Dimethyl Acetamide
Clé InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(C)=O
Nom IUPAC N,N-diméthylacétamide
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1LT N,N-DIMETHYLACETAMIDE BAKER ANALYZED GC-HS Reagent
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylacetamide