Learn More
N,N-Diméthylacétamide, CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥99,9 %, Solstice
Code produit 15692850
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15692850 2.5 L 2.50L
15682850 1 L 1L
15612860 6 x 1 L 6 pièces
15602860 4 x 2.5 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15692850 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 2705552.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.00€
    214.88€ / 2.5L
    Économisez 46.12€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Ajouter au panier
CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥99,9 %
  • Pour HPLC, spectrophotométrie et analyse environnementale
  • Testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
  • Profil d’impuretés UV faible
  • Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
  • Très faibles niveaux d’impuretés non volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-19-5
Formule moléculaire C4H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
Numéro MDL MFCD00008686
Clé InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 31374
ChEBI CHEBI:84254
Nom IUPAC N,N-diméthylacétamide
SMILES CN(C)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylacetamide
Point de fusion -20 °C
Note relative au nom pour HPLC
Densité 0,937 g/mL à 25 °C
Quantité 2.5 L
Indice de réfraction N20/D 1.437
Formule linéaire CH3CON(CH3)2
Tension de vapeur 2 mmHg (25 °C)
Beilstein 1737614
Synonyme dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
Point d’ébullition 164,5 °C à 166 °C
Poids de la formule 87,12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,9 %
Qualité CHROMASOLV™ Plus
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylacetamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H312+H332-Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.