Learn More
N,N-diméthylacétamide-d9, 99 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11350528
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11350528 1 g 1g
11340528 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11350528 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043854.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 116057-81-9 | C4H9NO | 87.12 g/mol
N,N-Dimethylacetamide-d{9} is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116057-81-9
Formule moléculaire C4H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
Numéro MDL MFCD00066061
Clé InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylacetamide-d9, n,n-bis ∼2∼h_3_ methyl ∼2∼h_3_ acetamide, an,n-dimethylacetamide-d9, n,n-dimethylacetamide-d9, 99 atom % d, n,n-bis 2 h? methyl 2 h? acetamide, n,n-di 2 h? methyl 2 h? acetamide
CID PubChem 22789542
SMILES CN(C)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylacetamide-d9
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom Isotopic
Densité 1,035 g/ml
Point d’éclair 70°C (158°F)
Conditionnement Ampoule
Indice de réfraction 1,438
Quantité 1 g
Point de fusion -20°C
Point d’ébullition 165°C
Formule linéaire CD3CON(CD3)2
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Nom IUPAC N,N-dimethylacetamide
Poids de la formule 96.19
Pourcentage de pureté 99%